Learn More
Ethyl 4-bromobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-bromobenzoate |
| CAS | 5798-75-4 |
| Formule moléculaire | C9H9BrO2 |
| Numéro MDL | MFCD00016329 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C1=C(C(OCC)=O)C=CC(=C1)Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | 98% |