Learn More
4-Bromobenzoate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440173 10 g 10g
11450173 50 g 50g
11460173 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11365.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Ethyl 4-bromobenzoate undergoes reduction with potassium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (PDBBA) at 0°C to yield aldehydes. Reaction of ethyl 4-bromobenzoate and substituted benzyl chloride with zinc dust and a Pd catalyst is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobenzoate d’éthyle subit une réduction avec l’hydrure de diisobutyl-t-butoxy aluminium (PDBBA) de potassium à 0°C pour produire des aldéhydes. La réaction du 4-bromobenzoate d’éthyle et du chlorure de benzyle substitué avec la poussière de zinc et un catalyseur Pd est reportée.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5798-75-4
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00016329
Clé InChI XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
CID PubChem 22043
Nom IUPAC ethyl 4-bromobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromobenzoate
Densité 1.403
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 10 g
Beilstein 1867129
Merck Index 14,1408
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté ≥98%