Learn More
4-Bromobenzoate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 4-bromobenzoate undergoes reduction with potassium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (PDBBA) at 0°C to yield aldehydes. Reaction of ethyl 4-bromobenzoate and substituted benzyl chloride with zinc dust and a Pd catalyst is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-bromobenzoate d’éthyle subit une réduction avec l’hydrure de diisobutyl-t-butoxy aluminium (PDBBA) de potassium à 0°C pour produire des aldéhydes. La réaction du 4-bromobenzoate d’éthyle et du chlorure de benzyle substitué avec la poussière de zinc et un catalyseur Pd est reportée.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-bromobenzoate |
| Densité | 1.403 |
| Point d’ébullition | 262°C to 264°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.546 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1867129 |
| Merck Index | 14,1408 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 229.07 |
| Afficher plus |