Learn More
4-bromobenzoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387891 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387891 50 mL Flacon en verre 50mL
10096183 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10387891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 249760500
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5798-75-4
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00016329
Clé InChI XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
CID PubChem 22043
Nom IUPAC 4-bromobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromobenzoate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 18°C
Densité 1.4300g/mL
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.5440 to 1.547
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 1.43
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Poids de la formule 229.06
Pourcentage de pureté 99%