Learn More
Éthyl (4-bromobenzoyl)acétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10597814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10597814 5 g Flacon en verre 5g
10122904 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10597814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399160050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26510-95-2 | C11H11BrO3 | 271.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26510-95-2
Formule moléculaire C11H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 271.1
Numéro MDL MFCD00231243
Clé InChI PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-bromobenzoyl acetate, ethyl 4-bromobenzoylacetate, 3-4-bromo-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionate, benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl p-bromobenzoyl acetate, benzenepropanoic acid,4-bromo-b-oxo-, ethyl ester
CID PubChem 2757149
Nom IUPAC éthyl3-(4-bromophényl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Couleur Jaune
Densité 1.4320g/mL
Point d’ébullition 268°C to 269°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4C(O)CH2CO2CH2CH3
Quantité 5 g
Beilstein 10, I, 324
Gravité spécifique 1.432
Poids de la formule 271.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.