Learn More
Éthyle4-chloro-2-méthylthio-5-pyrimidinecarboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10536874 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10536874 25 g Flacon en verre 25g
10461474 5 g Flacon en verre 5g
10535724 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10536874 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163750250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5909-24-0 | C8H9ClN2O2S | 232.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5909-24-0
Formule moléculaire C8H9ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.68
Numéro MDL MFCD00006085
Clé InChI SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, 2-methylthio-4-chloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 4-chloro-5-carbethoxy-2-methylthiopyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-methylthio-, ethyl ester, 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 80008
Nom IUPAC Éthyle 4-chloro-2-méthylsulfanylpyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate
Point de fusion 60.0°C to 63.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 232.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.