Learn More
Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470567 100 g 100g
11450567 5 g 5g
11460567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22429.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5909-24-0 | C8H9ClN2O2S | 232.682 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5909-24-0
Formule moléculaire C8H9ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.682
Numéro MDL MFCD00006085
Clé InChI SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, 2-methylthio-4-chloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 4-chloro-5-carbethoxy-2-methylthiopyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-methylthio-, ethyl ester, 4-chloro-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 80008
Nom IUPAC Éthyle 4-chloro-2-méthylsulfanylpyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Point de fusion 60°C to 63°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 232.69
Pourcentage de pureté 98%