Learn More
4-chloro-2-méthylthiopyrimidine-5-carboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30378950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378950 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90200010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 5909-24-0
Formule moléculaire C8 H9 Cl N2 O2 S
Quantité 10 g
Synonyme Avanafil Impurity 61
Formule InChI InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthylsulfanylpyrimidine-5-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 232.69
Poids de la formule 232.0073