Learn More
Éthyl 4-chloro-3-nitrobenzoate ,97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10618765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10618765 25 g Flacon en verre ambré 25g
10149829 50 g Flacon en verre ambré 50g
10352185 100 g Flacon en verre ambré 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10618765 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur JP00516EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 16588-16-2
Formule moléculaire C9H8ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.616
Clé InChI BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
CID PubChem 1268247
Nom IUPAC éthyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 229.62
Pourcentage de pureté 97%