Learn More
Éthyle (4-Chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)carbamate, TRC
Code produit 30386602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386602 10 g -
30379733 100 mg -
30370706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90362510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18585-06-3
Formule moléculaire C10H9ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 267.63
Synonyme N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, [4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)carbanilic Acid Ethyl Ester, Sorafenib Impurity 2
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)