Learn More
éthyle4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15512303 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15512303 5 g 5g
15502303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15512303 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 449680050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 77173-67-2
Formule moléculaire C13H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 260.68
Clé InChI MHOFAUCLSGVKOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-cyano-3-quinolinecarboxylate, pubchem19877, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylicacidethyleste, 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoxaline-3-carboxylate
CID PubChem 3761179
Nom IUPAC Éthyle 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC(=C2N=C1)C#N)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 260.68
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement