Learn More
4-chloro-8-méthylquinoline-3-carboxylate d’éthyle, Thermo Scientific™
Code produit 11395589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395589 250 mg 250mg
11305599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395589 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50510.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37041-32-0
Formule moléculaire C13H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.694
Numéro MDL MFCD00173399
Clé InChI PGGVUZUNDXCMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-8-methyl-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 4322423
Nom IUPAC éthyle 4-chloro-8-méthylquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(=CC=CC2=C1Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.7