Learn More
4-chlorobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494300 100 g 100g
11404310 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494300 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11070.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3153-36-4 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
Ethyl 4-chlorobutyrate is used in organic synthesis. And also used for producting 4-Iodo-butyric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyle de 4-chlorobutyrate est utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour la production de l’ester éthylique de l’acide 4-iodo-butyrique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3153-36-4
Formule moléculaire C6H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.602
Numéro MDL MFCD00001004
Clé InChI OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chlorobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl gamma-chlorobutyrate, ethyl-4-chlorobutyrate, 4-chloro-butyric acid ethyl ester, butyric acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl .gamma.-chlorobutyrate, 4-chlorobutyric acid ethyl ester, ethyl 4chlorobutyrate, acmc-1cqjw
CID PubChem 18474
Nom IUPAC Éthyl4-chlorobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chlorobutyrate
Densité 1.077
Point d’ébullition 185°C to 186°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 100 g
Beilstein 1098810
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 150.61
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-chlorobutyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-chlorobutyrate