Learn More
4-chlorobutyrate d'éthyle, TRC
Code produit 30376631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376631 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE901830100G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Chlorobutyrate
CAS 3153-36-4
Formule moléculaire C6H11ClO2
Quantité 100 g
Synonyme 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCl
Nom IUPAC 4-chlorobutanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 150.6
Poids de la formule 150.0448