Learn More
Ethyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11499260
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499260 250 mg 250mg
11409270 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50150.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’éthyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13720-94-0
Formule moléculaire C12H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.667
Numéro MDL MFCD00173407
Clé InChI DWXQUAHMZWZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chloro-3-quinolinecarboxylate, 4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 4-chloro-, ethyl ester, pubchem19592, acmc-20ai5d, ethylchloroquinolinecarboxylate, ethyl 4-chloroquinolin-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-3-quinoline carboxylate, ethyl 4-chloranylquinoline-3-carboxylate
CID PubChem 268963
Nom IUPAC éthyl 4-chloroquinoléine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2N=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.67
Pourcentage de pureté 96%