Learn More
4-cyanophénylacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302029 1 g 1g
11312029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26078.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1528-41-2 | Molecular Formula: C11H11NO2 | Molecular Weight: 189.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1528-41-2
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.214
Numéro MDL MFCD09953133
Clé InChI DFEWKWBIPMKGFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-4-cyanophenyl acetate, ethyl 4-cyanophenylacetate, ethyl 4-cyanophenyl acetate, 4-cyano-phenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-cyanophenylacetate, acmc-1bve3, ethyl 4-cyanobenzeneacetate, ethyl4-cyanophenylacetate, 4-cyanophenylacetic acid ethyl ester
CID PubChem 279718
Nom IUPAC 2-(4-cyanophenyl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-cyanophenylacetate
Point de fusion 90°C to 94°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 98%