Learn More
Éthyl 4-diméthylaminobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468940
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11468940
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12888.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate is employed as a photoinititator in cell encapsulation applications. It is also useful for organic synthesis. Further, it is used in UV-curing coatings and inks for the initiation of photo polymerization of unsaturated prepolymers. In addition to this, it acts as a active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-diméthylaminobenzoate d’éthyle est utilisé comme photoinititateur dans les applications d’encapsulation cellulaire. Il est également utile pour la synthèse organique. De plus, il est utilisé dans les revêtements et les encres UV-durcissants pour l’initiation de la photopolymérisation des prépolymères non saturés. En outre, il agit comme un intermédiaire actif d’ingrédients pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants, les bases et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10287-53-3
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.246
Numéro MDL MFCD00009115
Clé InChI FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
CID PubChem 25127
ChEBI CHEBI:52073
Nom IUPAC éthyl 4-(diméthylamino)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Point de fusion 63°C to 65°C
Densité 1.06
Point d’ébullition 190°C to 191°C (14 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2210233
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 99%