Learn More
4-éthoxybenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447247 25 g 25g
11457247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15010.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23676-09-7 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23676-09-7
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00009116
Clé InChI HRAQMGWTPNOILP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxybenzoic acid ethyl ester, 4-ethoxy ethylbenzoate, benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxyethylbenzoate, peeb, ethyl p-ethoxybenzoate, ethyl-4-ethoxybenzoate, p-ethoxy ethyl benzoate, ethyl-p-ethoxy benzoate
CID PubChem 90232
Nom IUPAC éthyl4-éthoxybenzoate
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-ethoxybenzoate
Point de fusion 9°C
Densité 1.071
Point d’ébullition 145°C to 150°C (13 mmHg)
Point d’éclair 137°C (278°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 25 g
Beilstein 2692236
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%