Learn More
éthyle 4-formyl-3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ethyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)7(3)11-9/h5,11H,4H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 195.0895 |