Learn More
4-formylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422129 5 g 5g
15432129 250 mg 250mg
15412129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64776.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7126-57-0 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4éthyl-formylpyrrole-2-carboxylate est un synthon de pyrrole pour la recherche protéomique. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Miscible à l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec l’acier et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7126-57-0
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD04122505
Clé InChI WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester
CID PubChem 321486
Nom IUPAC 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 5 g
Beilstein 473842
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate.
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 96%