Learn More
Éthyle 4-hydroxy-2-méthyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxyde (impureté Piroxicam K), TRC
Code produit 17953695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9189805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
CAS 24683-26-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H13 N O5 S
Quantité 5 g
Synonyme Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Nom IUPAC Éthyle 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 283.3
Poids de la formule 283.0514
Pourcentage de pureté >95%