Learn More
Éthyle 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxyde (impureté Piroxicam H), TRC
Code produit 30375356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30375356 100 mg -
30373470 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30375356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE918850100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24683-21-4
Formule moléculaire C11 H11 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 269.27
Synonyme Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP)
Nom IUPAC éthyle 4-hydroxy-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Poids de la formule 269.0358