Learn More
4-hydroxy-3-méthoxycinnamate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318096 250 mg 250mg
11308096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14960.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4046-02-0 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4046-02-0
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD00009190
Clé InChI ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Synonyme ethyl ferulate, ferulic acid ethyl ester, ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, unii-5b8915uelw, ethyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, e-ethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ethyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, e-3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate ferulic acid ethyl ester
CID PubChem 736681
Nom IUPAC (E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 250 mg
Beilstein 2696807
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 99%