Learn More
Éthyle 4-hydroxy-3-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352526 25 g 25g
11342526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06451.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 19013-10-6 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19013-10-6
Formule moléculaire C9H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.173
Numéro MDL MFCD00016999
Clé InChI FBHJNBWUGONVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyj, ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoate, ethyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxy-3-nitro benzoate, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid ethyl ester
CID PubChem 87895
Nom IUPAC Éthyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Point de fusion 69°C to 71°C
Quantité 25 g
Beilstein 2121319
Poids de la formule 211.18
Pourcentage de pureté 98%