Learn More
Éthyl 4-hydroxybenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484564 5000 g 5000g
11474564 250 g 250g
11464564 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484564 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13172.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ethyl 4-hydroxybenzoate (ethylparaben) was used to study the in-situderivatisation solid-phase microextraction procedure for determining parabens, related chlorophenols and triclosan in water. It is a novel sorbent for solid-phase extraction, was used to study its retention property. It has high extraction efficiency towards the compounds tested owing to the electrostatic interaction, hydrophobic interaction and hydrogen bonding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le éthyle 4-hydroxybenzoate (éthylparabène) a été utilisé pour étudier la procédure de microextraction en phase solide pour déterminer les parabènes, les chlorophénols apparentés et le triclosan dans lʼeau. Il sʼagit dʼun nouvel absorbant pour lʼextraction en phase solide, qui a été utilisé pour étudier sa propriété de rétention. Il a une efficacité dʼextraction élevée vers les composés testés en raison de lʼinteraction électrostatique, de lʼinteraction hydrophobe et de la liaison hydrogène.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-47-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00002353
Clé InChI NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
CID PubChem 8434
ChEBI CHEBI:86616
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 116°C to 118°C
Point d’ébullition 297°C to 298°C (decomposition)
Quantité 5000 g
Beilstein 1101972
Merck Index 14,3837
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%