Learn More
Éthyl 4-hydroxybenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10317420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10317420 100 g 100g
10522741 250 g 250g
10765211 1 kg 1kg
10329043 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10317420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.85€
    23.65€ / 100g
    Économisez 4.20€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-47-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00002353
Clé InChI NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
CID PubChem 8434
ChEBI CHEBI:86616
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 115°C to 118°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2C2H5
Quantité 100 g
Beilstein 10, 159
Merck Index 15, 3890
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.7g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in carbon disulfide,slightly soluble in petroleum ether,chloroform
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-hydroxybenzoate