Learn More
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate |
| CAS | 17159-80-7 |
| Formule moléculaire | C9H16O3 |
| Numéro MDL | MFCD00192156 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(C1CCC(O)CC1)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |