Learn More
4-hydroxycyclohexanecarboxylate d’éthyle, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cis + trans is used in the synthesis of other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-hydroxycyclohexanecarboxylate d’éthyle, cis + trans est utilisé dans la synthèse d’autres produits chimiques et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate |
| Note relative au nom | cis + trans |
| Densité | 1.068 |
| Point d’ébullition | 127°C to 134°C (0.1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110(230°F) |
| Indice de réfraction | 1.467 |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Poids de la formule | 172.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |