Learn More
Éthyl 4-hydroxymandelate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367435 5 g -
11357435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05413.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 68758-68-9 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68758-68-9
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00020180
Clé InChI VLOUFSKXRCPIQR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetate, ethyl 4-hydroxymandelate, ethyl 4-hydroxy-dl-mandelate, ethyl alpha,4-dihydroxyphenylacetate, 4-hydroxymandelic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha,4-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate, ethyl hydroxy 4-hydroxyphenyl acetate #, 4-2-ethoxy-1-hydroxy-2-oxoethyl phenol
CID PubChem 111357
Nom IUPAC acétate d’éthyle 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)
SMILES CCOC(=O)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-hydroxymandelate
Point de fusion 128°C to 132°C
Quantité 5 g
Beilstein 3132065
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.