Learn More
4-(hydroxyméthyl)pipéridine-1-carboxylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-(Hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 118156-56-2 |
| Formule moléculaire | C9H17NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-13-9(12)10-5-3-8(7-11)4-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(CO)CC1 |
| Nom IUPAC | 4-(hydroxyméthyl)pipéridine-1-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.24 |
| Poids de la formule | 187.1208 |