Learn More
Éthyle 4-hydroxyphénylacétate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404877
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404877 10 g 10g
11414877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21832.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17138-28-2 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17138-28-2
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00016491
Clé InChI HYUPPKVFCGIMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-hydroxyphenylacetate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, ethyl 4-hydroxyphenyl acetate, p-hydroxyphenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-hydroxyphenyl acetate, ethyl-4-hydroxyphenylacetate, pubchem12861, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, ethyl ester
CID PubChem 28310
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-hydroxyphenylacetate
Point de fusion 36°C to 38°C
Point d’ébullition 187°C to 189°C (20 mmHg)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 98%