Learn More
4-isocyanatobenzoate d'éthyle-2,3,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-Isocyanatobenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-91-1 |
| Formule moléculaire | C10 D4 H5 N O3 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | (p-Ethoxycarbonyl)phenyl-d4 isocyanate, 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl-2,3,5,6-d4 isocyanate, 4-Isocyanatobenzoic acid-d4 ethyl ester, Ethyl 4-isocyanatobenzoate-2,3,5,6-D4, Ethyl p-isocyanatobenzoate-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-6 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCC)c([2 H])c([2 H])c1N=C=O |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tétradeutéro-4-isocanatobenzoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.208 |
| Poids de la formule | 195.0834 g/mol |
| Afficher plus |