Learn More
Éthyl 4-méthoxybenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427876 50 g 50g
11437876 250 g 250g
11417876 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14008.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 94-30-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-30-4
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00015151
Clé InChI FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl p-anisate, ethyl anisate, ethyl p-methoxybenzoate, p-anisic acid, ethyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, 4-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-anisoate, unii-kj95h2s7nm, p-anisic acid ethyl ester
CID PubChem 60979
Nom IUPAC Éthyle 4-méthoxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methoxybenzoate
Point de fusion 7°C to 8°C
Densité 1.111
Point d’ébullition 263°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 50 g
Beilstein 2209700
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98%