Learn More
Éthyl 4-méthoxybenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11437876
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11437876 250 g 250g
11427876 50 g 50g
11417876 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11437876 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14008.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 94-30-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-30-4
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00015151
Clé InChI FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl p-anisate, ethyl anisate, ethyl p-methoxybenzoate, p-anisic acid, ethyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, 4-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-anisoate, unii-kj95h2s7nm, p-anisic acid ethyl ester
CID PubChem 60979
Nom IUPAC Éthyle 4-méthoxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methoxybenzoate
Point de fusion 7°C to 8°C
Densité 1.111
Point d’ébullition 263°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 250 g
Beilstein 2209700
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98%