Learn More
Éthyle de 4-méthoxyphénylacétate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-methoxyphenylacetate |
| Note relative au nom | 97% |
| Densité | 1.0970g/mL |
| Point d’ébullition | 108°C to 111°C (3.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 46°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3OC6H4CH2CO2C2H5 |
| Indice de réfraction | 1.5065 to 1.5085 |
| Quantité | 10 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl 4-methoxyphenylacetate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.