Learn More
Éthyle de 4-méthoxyphénylacétate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10526641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10526641 50 g Flacon en verre 50g
10235861 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10526641 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 189840500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14062-18-1 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14062-18-1
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00040760
Clé InChI DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester
CID PubChem 84174
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Note relative au nom 97%
Densité 1.0970g/mL
Point d’ébullition 108°C to 111°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 46°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.5065 to 1.5085
Quantité 50 g
Beilstein 10, I, 83
Gravité spécifique 1.097
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.