Learn More
Éthyle 4-méthyl-2-(3-pyridyl)thiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15451796
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
15451796 250 mg 250mg
15431796 1 g 1g
15441796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15451796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54942.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’éthyle 4-méthyl-2-(3-pyridyl)thiazole-5-carboxylate est utilisé comme agent catalytique et comme additif pétrochimique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39091-00-4
Formule moléculaire C12H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 248.3
Numéro MDL MFCD01567252
Clé InChI PNJYSPUXYJWHJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, éthyl 4-méthyl-2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethylmethylpyridinylthiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate #, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-3-pyridinyl-, ethyl ester
CID PubChem 619088
Nom IUPAC éthyl 4-méthyl-2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CN=CC=C2)C
Specifica
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methyl-2-(3-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.