Learn More
4-méthyl-5-imidazolecarboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10353672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10353672 50 g Flacon en verre 50g
10343672 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10353672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190340500
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 51605-32-4 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51605-32-4
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00005199
Clé InChI VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-5-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, 4-carboethoxy-5-methylimidazole, ethyl 4-methylimidazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-4-imidazolecarboxylate, 5-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-methylimidazole-4-carboxylate
CID PubChem 99200
Nom IUPAC Éthyle5-méthyle-1 H-imidazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 204°C to 206°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 25, I, 534
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux