Learn More
Éthyl 4-méthyloxazole-5-carboxylate, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15397380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15397380 5 g 5g
15387380 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15397380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 20485-39-6
Formule moléculaire C7H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Numéro MDL MFCD00062573
Clé InChI XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 88558
Nom IUPAC ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Point de fusion 32.0°C to 38.0°C
Point d’ébullition 100.0°C to 103.0°C (21.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Poids de la formule 155.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.