Learn More
4-Méthyloxazole-5-carboxylate d’éthyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15479117 1 g 1g
15499117 250 mg 250mg
15489117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15479117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52404.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 20485-39-6 | C7H9NO3 | 155.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20485-39-6
Formule moléculaire C7H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Numéro MDL MFCD00062573
Clé InChI XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 88558
Nom IUPAC Éthyl4-méthyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté ≥97%