Learn More
4-nitrobenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485403 25 g 25g
11495403 100 g 100g
11405413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485403 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13398.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-77-4
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD00007351
Clé InChI PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
CID PubChem 7457
Nom IUPAC 4-nitrobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-nitrobenzoate
Point de fusion 55°C to 58°C
Quantité 25 g
Beilstein 1912879
Merck Index 14,3832
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté 98%