Learn More
4-nitrobenzoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10417010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10417010 100 g Flacon en verre 100g
10154420 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10417010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168421000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-77-4
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD00007351
Clé InChI PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
CID PubChem 7457
Nom IUPAC 4-nitrobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-nitrobenzoate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 56.0°C to 59.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CO2C2H5
Quantité 100 g
Beilstein 09, 390
Merck Index 10, 3776
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline