Learn More
Éthyle 4-Nitrobenzoate, TRC
Code produit 30180369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180369 10 g 10g
30179721 5 g 5g
30180095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180369 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93755810G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-77-4
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Synonyme Ethyl 4-Nitrobenzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene;
Nom IUPAC Éthyle 4-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Nitrobenzoate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Poids de la formule 195.0532