Learn More
4-nitrobenzoylacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478227 250 g 250g
11458227 10 g 10g
11468227 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17603.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 838-57-3 | C11H11NO5 | 237.211 g/mol
It is employed as a reactant involved in synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation, knoevenagel condensation using a lysine catalyst, and cycloisomerization for the synthesis of trisubstituted furans. It is also a reactant for the fluorination by HF and iodosylbenzene, intramolecular Michael addition reactions and synthesis of diols. Also applied in the synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters6 and cross-coupling reactions for stereo selective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif impliqué dans la synthèse d’aldéhydes de β-1,3 -dicarbonyl par oxydation, dans la condensation de Knoevenagel à l’aide d’un catalyseur de lysine et dans la cycloisomérisation pour la synthèse de furanes trisubstitués. Il s’agit également d’un réactif pour la fluoration par HF et iodosylbenzène, pour les réactions d’addition intramoléculaire de Michael et pour la synthèse de diols. Également appliqué dans la synthèse de diols par réduction des céto-esters6 aromatiques et aliphatiques et dans les réactions de couplage croisé pour la synthèse sélective stéréoscopique des 1,4-énodiones non symétriques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 838-57-3
Formule moléculaire C11H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 237.211
Numéro MDL MFCD00007357
Clé InChI NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
CID PubChem 13281
Nom IUPAC éthyl 3-(4-nitrophényl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Point de fusion 68°C to 73°C
Quantité 250 g
Beilstein 1124763
Poids de la formule 237.21
Pourcentage de pureté 97%