Learn More
4-nitroindole-2-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440139
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440139 250 mg 250mg
15430139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63440.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4993-93-5 | C11H10N2O4 | 234.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4993-93-5
Formule moléculaire C11H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 234.211
Numéro MDL MFCD06795512
Clé InChI LXUABEANNNKOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate, 4-nitro-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-nitroindole-2-carboxylate, ethyl 4-nitro-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitro-, ethyl ester
CID PubChem 283173
Nom IUPAC Éthyl4-nitro-1H-indole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC=C2[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide