Learn More
4-nitrophénylacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438983 100 g 100g
11418983 5 g 5g
11428983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11101.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5445-26-1 | C10H11NO4 | 209.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5445-26-1
Formule moléculaire C10H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 209.20
Numéro MDL MFCD00017046
Clé InChI DWDRNKYLWMKWTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-nitrophenylacetate, ethyl 2-4-nitrophenyl acetate, ethyl p-nitrophenylacetate, ethyl 4-nitrobenzeneacetate, ethyl 4-nitrophenyl acetate, 4-nitrophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester, ethyl-4-nitrophenylacetate, acetic acid, p-nitrophenyl-, ethyl ester, 4-nitro-phenyl-acetic acid ethyl ester
CID PubChem 79517
Nom IUPAC Acétate d’éthyle2-(4-nitrophényl)
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-nitrophenylacetate
Point de fusion 62°C to 66°C
Quantité 100 g
Beilstein 2053241
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 98%