Learn More
4-nitrophénylglyoxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381957 5 g 5g
11371957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07579.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 70091-75-7 | C10H9NO5 | 223.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70091-75-7
Formule moléculaire C10H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 223.18
Numéro MDL MFCD00051841
Clé InChI ZFCXKZCKJZFZGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetate, ethyl 4-nitrobenzoylformate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate, ethyl p-nitrophenylglyoxylate, ethyl-4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate #, 4-nitrophenyloxoacetic acid ethyl ester, 4-nitro-phenyl-oxo-acetic acid ethyl ester
CID PubChem 522372
Nom IUPAC Éthyl 2-(4-nitrophényl)-2-oxoacétate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-nitrophenylglyoxylate
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’ébullition 152°C to 157°C (0.5 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2652331
Poids de la formule 223.19
Pourcentage de pureté ≥98%