Learn More
Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31005814
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31005814 5 g
30989394 25 g
30999376 100 g
30996877 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31005814 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1289705g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
CAS 4644-61-5
Formule moléculaire C8H14ClNO3
Numéro MDL MFCD00043267
Quantité 5 g
SMILES O=C(C1CNCCC1=O)OCC.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 207.66
Pourcentage de pureté 97%