Learn More
4-phénylpyrrole-3-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491327 1 g 1g
11401337 5 g 5g
11411337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24877.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64276-62-6 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64276-62-6
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.252
Numéro MDL MFCD03931521
Clé InChI VNZGRYAVCWGZCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate, 4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-phenylpyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20akyb, 3-carboethoxy-4-phenylpyrrole, 3-carbethoxy-4-phenylpyrrole, ethyl4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-phenyl-, ethyl ester
CID PubChem 4154165
Nom IUPAC éthyle 4-phényle-1H-pyrrole-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNC=C1C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 97%