Learn More
Chlorhydrate d'éthyl 4-pipéridone-3-carboxylate, 97 %
Code produit 11440083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440083 100 g 100g
11420083 5 g 5g
11430083 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12131.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 4644-61-5 | C8H14ClNO3 | 207,654 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4644-61-5
Formule moléculaire C8H14ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.654
Numéro MDL MFCD00043267
Clé InChI RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
CID PubChem 107315
Nom IUPAC éthyle 4-oxopipéridine-3-carboxylate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride
Point de fusion ∼172°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3711279
Poids de la formule 207.66
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement